Imprimer
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 3-methoxybenzylphosphonate
D3326-25G D3326-5G
TCIAD3326-25GEA 257 EUR
TCIAD3326-25G TCIAD3326-5G
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₄P
MW: 258.2506 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD08276363
Numéro CAS: 60815-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72631f7f6ca335e1e070386de7dcb2e7099e1da&vid=e72631f7f6ca335e1e070386de7dcb2e7099e1da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %