Imprimer
Diethyl (4-iodobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 4-iodobenzylphosphonate, (4-Iodobenzyl)phosphonic acid diethyl ester
D3689-25G D3689-5G
TCIAD3689-25GEA 306 EUR
TCIAD3689-25G TCIAD3689-5G
Diethyl (4-iodobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (4-iodobenzyl)phosphonate
Formule: C₁₁H₁₆IO₃P
MW: 354.121 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033365
Numéro CAS: 173443-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd865cb8feb4786a324ab31a87b19d1fb4f3d824&vid=bd865cb8feb4786a324ab31a87b19d1fb4f3d824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %