Diethyl (3-chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Diethyl 3-chlorobenzylphosphonate, (3-Chlorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester
C1595-1G
C1595-5G
TCIAC1595-1GEA
49.5
EUR
TCIAC1595-1G
TCIAC1595-5G
Diethyl (3-chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (3-chlorobenzyl)phosphonate
Formule:
C₁₁H₁₆ClO₃P Point d'ébullition: 163°C |
Numéro MDL:
MFCD01861282 Numéro CAS: 78055-64-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |