Imprimer
5-Chloroanthranilate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
M1877-1G M1877-5G
TCIAM1877-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1877-1G TCIAM1877-5G
5-Chloroanthranilate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloroanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00007837
Numéro CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd429b188dc6eea4d787d4df8054df385f8f4ff1&vid=bd429b188dc6eea4d787d4df8054df385f8f4ff1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C