5-Chloroanthranilate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L20187.06
L20187.14
L20187.06EA
85.8
EUR
L20187.06
L20187.14
5-Chloroanthranilate de méthyle ≥98%
5-Chloroanthranilate de méthyle
Purity: 98+%
CAS No.: 5202-89-1
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 168-170°/1mm
MDL No.: MFCD00007837
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Point d'ébullition: 168…170 °C (1 mmHg) Point de fusion: 67…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007837 Numéro CAS: 5202-89-1 EINECS: 225-992-4 |