Imprimer
4-Chloroanthranilate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
L11125.09 L11125.18
L11125.09EA 55 EUR
L11125.09 L11125.18
4-Chloroanthranilate de méthyle 98%
4-Chloroanthranilate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 5900-58-3 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 66-68° Beilstein Reference: 1072895
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017568
Numéro CAS: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0