Imprimer
5-Bromoanthranilate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
A16666.22 A16666.06 A16666.14
A16666.22EA 310 EUR
A16666.22 A16666.06 A16666.14
5-Bromoanthranilate de méthyle 98%
5-Bromoanthranilate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 52727-57-8 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.06 Melting Point: 71-73° Beilstein Reference: 972720
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144761
Numéro CAS: 52727-57-8