(3-Acetamidophenyl)boronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B23833.03
B23833.06
B23833.03EA
77.4
EUR
B23833.03
B23833.06
(3-Acetamidophenyl)boronic acid ≥98%
(3-Acetamidophenyl)boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 78887-39-5
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: ca 263° dec.
Beilstein Reference: 3278316
Formule:
C₈H₁₀BNO₃ Point de fusion: ∼ 263 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236013 Numéro CAS: 78887-39-5 |