Imprimer
4-(4-Chlorophényl)but-3-ène-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L05321.06 L05321.14
L05321.06EA 52.5 EUR
L05321.06 L05321.14
4-(4-Chlorophényl)but-3-ène-2-one ≥98%
4-(4-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Purity: 98% CAS No.: 3160-40-5 Molecular Formula: C10H9ClO Formula Weight: 180.64 Melting Point: 55-60° Boiling Point: 145-147°/5mm MDL No.: MFCD00018790
Formule: C₁₀H₉ClO
Point d'ébullition: 145…147 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018790
Numéro CAS: 3160-40-5
EINECS: 221-610-5