Imprimer
4-(3-Chlorophényl)but-3-ène-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10332.06 A10332.14
A10332.06EA 69.9 EUR
A10332.06 A10332.14
4-(3-Chlorophényl)but-3-ène-2-one ≥98%
4-(3-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Purity: 98% CAS No.: 20766-36-3 Molecular Formula: C10H9ClO Formula Weight: 180.64 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 123-125°/1mm MDL No.: MFCD00052851
Formule: C₁₀H₉ClO
Point d'ébullition: 123…125 °C (1 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052851
Numéro CAS: 20766-36-3