Imprimer
4-(2-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(2-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
KM04159DA KM04159EA KM04159EE
MAYBKM04159DAEA 0 EUR
MAYBKM04159DA MAYBKM04159EA MAYBKM04159EE
4-(2-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
4-(2-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Formule: C₁₀H₉ClO
Numéro CAS: 20766-37-4