Imprimer
4-(2,4-Dichlorophényl)but-3-ène-2-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B25270.03 B25270.06
B25270.03EA 25 EUR
B25270.03 B25270.06
4-(2,4-Dichlorophényl)but-3-ène-2-one ≥97%
4-(2,4-Dichlorophényl)but-3-ène-2-one
Purity: 97% CAS No.: 61888-78-6 Molecular Formula: C10H8Cl2O Formula Weight: 215.08 Melting Point: 83-85° MDL No.: MFCD00052852
Formule: C₁₀H₈Cl₂O
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052852
Numéro CAS: 61888-78-6