Imprimer
Phosphonate de diphényle (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
117390010 117390050 117395000
ACRO117390010EA 106 EUR
ACRO117390010 ACRO117390050 ACRO117395000
Phosphonate de diphényle (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Phosphonate de diphényle
Formule: C₁₂H₁₁O₃P
Point d'ébullition: 218…219 °C (26 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.217 g/cm³
Point d'éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044497
Numéro CAS: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5565 to 1.5585 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (25/15.5°C) 1.2 to 1.22
Acid value ≤15 mg KOH/g
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %