Imprimer
4,5-Diméthylthiazole-2-amine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
A0292-1G A0292-5G
TCIAA0292-1GEA 37.4 EUR
TCIAA0292-1G TCIAA0292-5G
4,5-Diméthylthiazole-2-amine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,5-Diméthylthiazole-2-amine monochlorhydrate
Formule: C₅H₉ClN₂S
MW: 164.66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012711
Numéro CAS: 71574-33-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7494bff960e5c0d9ff64bcf29cb2b9b2ce5663&vid=da7494bff960e5c0d9ff64bcf29cb2b9b2ce5663&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency