Imprimer
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
CP02.1 CP02.2
ROTHCP02.1EA 115 EUR
ROTHCP02.1 ROTHCP02.2
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3 II