Imprimer
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
T2584-1G T2584-5G
TCIAT2584-1GEA 74.8 EUR
TCIAT2584-1G TCIAT2584-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290.13 g/mol
Point de fusion: 261°C
Numéro MDL: MFCD04039975
Numéro CAS: 131274-22-1
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&vid=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %