Imprimer
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L17920.03 L17920.06
L17920.03EA 41.6 EUR
L17920.03 L17920.06
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 27329-70-0 Molecular Formula: C5H5BO4 Formula Weight: 139.90 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1637050
Formule: C₅H₅BO₄
Point de fusion: ∼ 140 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0