Imprimer
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
320950050 320950250
ACRO320950050EA 60.5 EUR
ACRO320950050 ACRO320950250
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₃O₄P
Point d'ébullition: 124…126 °C (3 mmHg)
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014418
Numéro CAS: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %