Imprimer
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H51874.MD H51874.03
H51874.MDEA 153 EUR
H51874.MD H51874.03
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate 95%
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Purity: 95% CAS No.: 4402-24-8 Molecular Formula: C7H18NO3P Formula Weight: 195.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule: C₇H₁₈NO₃P
MW: 195.20 g/mol
Densité: 1.053
Numéro MDL: MFCD11110596
Numéro CAS: 4402-24-8
EINECS: 224-535-6
ADR: 8 III