Imprimer
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
F0340-1G F0340-5G
TCIAF0340-1GEA 29.7 EUR
TCIAF0340-1G TCIAF0340-5G
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) ≥95.0% (par GC)
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Formule: C₈H₁₆FO₅P
Point d'ébullition: 200°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00134400
Numéro CAS: 2356-16-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b7c796df589251157e12ac4fdb5647a637a287&vid=a5b7c796df589251157e12ac4fdb5647a637a287&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %