Imprimer
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl acetylmethylphosphonate
D3174-25G D3174-5G
TCIAD3174-25GEA 229 EUR
TCIAD3174-25G TCIAD3174-5G
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₇H₁₅O₄P
MW: 194.17 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00044728
Numéro CAS: 1067-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018ba4b96676d416d0e29112648ed385bdd64518&vid=018ba4b96676d416d0e29112648ed385bdd64518&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %