Imprimer
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21156.06 B21156.14
B21156.06EA 51.8 EUR
B21156.06 B21156.14
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 5324-30-1 Molecular Formula: C6H14BrO3P Formula Weight: 245.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4605 Boiling Point: 98-100°/1mm Beilstein Reference: 1766077 MDL No.: MFCD00000239
Formule: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245.06 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (1 mmHg)
Densité: 1.275
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000239
Numéro CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3