Imprimer
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
114180050 114180250
ACRO114180050EA 57.8 EUR
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245.06 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (1 mmHg)
Densité: 1.27 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000239
Numéro CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %