Imprimer
4,4'-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline] ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-amino-3,5-diethylphenyl)methane, 4,4-Methylenebis(2,6-diethylaniline), 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetraethyldiphenylmethane
M1897-25G M1897-500G
TCIAM1897-25GEA 29.7 EUR
TCIAM1897-25G TCIAM1897-500G
4,4'-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline] ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline]
Formule: C₂₁H₃₀N₂
MW: 310.4763 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00071552
Numéro CAS: 13680-35-8
EINECS: 237-185-4
ATTEINDRE: 01-0000015192-78
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&vid=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C