Imprimer
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 201 EUR
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium 98%
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₅NaO₅S
Point de fusion: 289 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001700
Numéro CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %