Imprimer
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
H0285-25G H0285-100G
TCIAH0285-25GEA 51.7 EUR
TCIAH0285-25G TCIAH0285-100G
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00001678
Numéro CAS: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Merck Index: 14,05393
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd51f03b19a4fdde7d6e440210eb827a2aea1c7c&vid=bd51f03b19a4fdde7d6e440210eb827a2aea1c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency