Imprimer
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3336-25G D3336-5G
TCIAD3336-25GEA 97.9 EUR
TCIAD3336-25G TCIAD3336-5G
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₃P
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00041385
Numéro CAS: 3762-25-2
EINECS: 223-180-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e987154636657f943a38b4b1d40ef68a831705&vid=44e987154636657f943a38b4b1d40ef68a831705&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %