Imprimer
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1230-25G B1230-5G
TCIAB1230-25GEA 63.8 EUR
TCIAB1230-25G TCIAB1230-5G
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00005821
Numéro CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=739b27da5fead3813e02db8c0163a58ff9f440f3&vid=739b27da5fead3813e02db8c0163a58ff9f440f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %