Imprimer
Methyl (diethylphosphono)acetate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2873-25G D2873-5G
TCIAD2873-25GEA 56.1 EUR
TCIAD2873-25G TCIAD2873-5G
Methyl (diethylphosphono)acetate ≥96.0% (par GC)
Methyl (diethylphosphono)acetate
Formule: C₇H₁₅O₅P
Numéro MDL: MFCD00009081
Numéro CAS: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a802c04ece94abe50ed7de499a92eaf6b8f0311&vid=7a802c04ece94abe50ed7de499a92eaf6b8f0311&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %