Imprimer
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl diethylphosphonoacetate
169980100 169980500
ACRO169980100EA 38.7 EUR
ACRO169980100 ACRO169980500
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Formule: C₇H₁₅O₅P
Point d'ébullition: 127…131 °C (9 mmHg)
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009081
Numéro CAS: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %