Imprimer
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24247.06 B24247.14
B24247.06EA 48.9 EUR
B24247.06 B24247.14
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile ≥97%
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 13338-63-1 Molecular Formula: C11H13NO3 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2214548 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001912
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001912
Numéro CAS: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III