Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H31727.03 H31727.09
H31727.03EA 22.5 EUR
H31727.03 H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 104460-70-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Melting Point: 30-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04973757
Formule: C₇H₄BrF₄N
Point de fusion: 30…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973757
Numéro CAS: 104460-70-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III