Imprimer
Oxyde de n-butyle et de phényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-butylphenylether
B0927-25ML B0927-500ML
TCIAB0927-25MLEA 44 EUR
TCIAB0927-25ML TCIAB0927-500ML
Oxyde de n-butyle et de phényle ≥99.0% (par GC)
Oxyde de n-butyle et de phényle
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00009438
Numéro CAS: 1126-79-0
EINECS: 214-426-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7942fbb070584ab3aa4c39286229b60259329a&vid=eb7942fbb070584ab3aa4c39286229b60259329a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %