Imprimer
5-Méthoxyanthranilate de méthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
H54704.MD H54704.03 H54704.06
H54704.MDEA 78.2 EUR
H54704.MD H54704.03 H54704.06
5-Méthoxyanthranilate de méthyle 96%
5-Méthoxyanthranilate de méthyle
Purity: 96% CAS No.: 2475-80-1 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 32-33° MDL No.: MFCD09038482
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Point de fusion: 32…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038482
Numéro CAS: 2475-80-1