Imprimer
Acétate de o-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid o-Tolyl ester, Acetic acid o-Cresyl ester, o-Cresyl acetate
A0669-25G A0669-500G
TCIAA0669-25GEA 37.4 EUR
TCIAA0669-25G TCIAA0669-500G
Acétate de o-tolyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de o-tolyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053704
Numéro CAS: 533-18-6
EINECS: 208-556-8
Merck Index: 14,02584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb4848eca0332a4ceb9d01e39f5c64c71276b48&vid=aeb4848eca0332a4ceb9d01e39f5c64c71276b48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %