Imprimer
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
307651000 307655000
ACRO307651000EA 87.9 EUR
ACRO307651000 ACRO307655000
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one 98%
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
Formule: C₁₅H₁₄O₅
Point de fusion: 260…262 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002288
Numéro CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %