Imprimer
2,4'-Methylenediphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1940-1G D1940-5G
TCIAD1940-1GEA 94.6 EUR
TCIAD1940-1G TCIAD1940-5G
2,4'-Methylenediphénol ≥98.0% (par GC)
2,4'-Methylenediphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00060113
Numéro CAS: 2467-03-0
EINECS: 219-579-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc90bc1faabe6526fc5a781ecf1f31efb28b1cef&vid=fc90bc1faabe6526fc5a781ecf1f31efb28b1cef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity