(S)-(+)-Nipecotic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
N0678-1G
N0678-5G
TCIAN0678-1GEA
24.2
EUR
TCIAN0678-1G
TCIAN0678-5G
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(+)-Nipecotic acid
Formule:
C₆H₁₁NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD01630807 Numéro CAS: 59045-82-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +5.0 to +6.0 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |