Imprimer
Acide 6-hydroxy-1-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0886-25G H0886-5G
TCIAH0886-25GEA 708 EUR
TCIAH0886-25G TCIAH0886-5G
Acide 6-hydroxy-1-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-hydroxy-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00209983
Numéro CAS: 2437-17-4
EINECS: 407-390-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcc40b08be63dcbda0c6049ead27a1a5c3ccb45&vid=adcc40b08be63dcbda0c6049ead27a1a5c3ccb45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C