Imprimer
tert-Butylferrocène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2063-1G B2063-5G
TCIAB2063-1GEA 68.2 EUR
TCIAB2063-1G TCIAB2063-5G
tert-Butylferrocène ≥97.0% (par GC)
tert-Butylferrocène
Formule: C₁₄H₁₈Fe
Numéro MDL: MFCD00058729
Numéro CAS: 1316-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b5882a0dbcfd41a93800f4db693c23589d1f3d8&vid=8b5882a0dbcfd41a93800f4db693c23589d1f3d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %