Imprimer
Diisobutyl phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3417-25G D3417-500G
TCIAD3417-25GEA 18.7 EUR
TCIAD3417-25G TCIAD3417-500G
Diisobutyl phosphonate ≥95.0% (par GC)
Diisobutyl phosphonate
Formule: C₈H₁₉O₃P
Point d'ébullition: 138°C
Numéro CAS: 1189-24-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d97792af7ba5de6da6f078bedbdea9bf38323ab4&vid=d97792af7ba5de6da6f078bedbdea9bf38323ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %