Imprimer
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone
T1693-25G T1693-5G
TCIAT1693-25GEA 58.3 EUR
TCIAT1693-25G TCIAT1693-5G
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetone ≥98.0% (par GC)
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00000397
Numéro CAS: 21906-39-8
EINECS: 244-652-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f394aa1e7a583184a8f82993550513c5c3d9b77&vid=6f394aa1e7a583184a8f82993550513c5c3d9b77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %