Imprimer
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26946.03 H26946.06
H26946.03EA 105 EUR
H26946.03 H26946.06
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 98027-84-0 Molecular Formula: C5H2Cl2IN Formula Weight: 273.89 Melting Point: 161-165° MDL No.: MFCD07368400
Formule: C₅H₂CI₂IN
MW: 273.89 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368400
Numéro CAS: 98027-84-0