Imprimer
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0391-25G C0391-5G
TCIAC0391-25GEA 176 EUR
TCIAC0391-25G TCIAC0391-5G
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique
Formule: C₆H₄O₄
Point d'ébullition: 218°C
Numéro MDL: MFCD00006644
Numéro CAS: 500-05-0
EINECS: 207-899-0
Merck Index: 14,02557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850b1cd7a8ded3d7f5c7a631ec33c078a10ddfb9&vid=850b1cd7a8ded3d7f5c7a631ec33c078a10ddfb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency