Imprimer
Acide hydroxylamine-O-sulfonique ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Amino hydrogen sulphate
H0530-25G H0530-500G H0530-100G
TCIAH0530-25GEA 52.8 EUR
TCIAH0530-25G TCIAH0530-500G TCIAH0530-100G
Acide hydroxylamine-O-sulfonique ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Acide hydroxylamine-O-sulfonique
Formule: H₃NO₄S
MW: 113.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011604
Numéro CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99ae130b7e4c189ebfa8c71393d8fe04fd939524&vid=99ae130b7e4c189ebfa8c71393d8fe04fd939524&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %