Imprimer
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1400-25G B1400-5G B1400-1G
TCIAB1400-25GEA 667 EUR
TCIAB1400-25G TCIAB1400-5G TCIAB1400-1G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂
Numéro MDL: MFCD00039146
Numéro CAS: 1095-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0a2c9787b8d4bf7eb785938d1a35c18a6adda86&vid=a0a2c9787b8d4bf7eb785938d1a35c18a6adda86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 199.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity