Imprimer
Isocyanate de (R)-(-)-1-(1-naphtyl)éthyle ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0336-1G I0336-5G
TCIAI0336-1GEA 79.2 EUR
TCIAI0336-1G TCIAI0336-5G
Isocyanate de (R)-(-)-1-(1-naphtyl)éthyle ≥90.0% (par GC)
Isocyanate de (R)-(-)-1-(1-naphtyl)éthyle
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197.24 g/mol
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004015
Numéro CAS: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&vid=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -50.0 deg (C=5, Toluene)