Imprimer
Acide mucobromique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0471-25G M0471-500G
TCIAM0471-25GEA 67.1 EUR
TCIAM0471-25G TCIAM0471-500G
Acide mucobromique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide mucobromique
Formule: C₄H₂Br₂O₃
Numéro MDL: MFCD00063745
Numéro CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1913b25c64325a6577ef51945889fdc167bc80ea&vid=1913b25c64325a6577ef51945889fdc167bc80ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency