Imprimer
Acétate de 3-hydroxyphényle >50.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyphenyl acetate, Acetic acid 3-Hydroxyphenyl ester
R0009-25G R0009-500G
TCIAR0009-25GEA 17.6 EUR
TCIAR0009-25G TCIAR0009-500G
Acétate de 3-hydroxyphényle >50.0% (par GC)
Acétate de 3-hydroxyphényle
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 283°C
Densité: 1,20 (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002266
Numéro CAS: 102-29-4
EINECS: 203-022-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&vid=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %