Imprimer
N-Acetyl-DL-methionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-DL-Met-OH
A0100-25G A0100-500G
TCIAA0100-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0100-25G TCIAA0100-500G
N-Acetyl-DL-methionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-DL-methionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
MW: 191.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008681
Numéro CAS: 1115-47-5
EINECS: 214-224-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7edb33a53efd928a09b409a4d0fbc32212d59fa2&vid=7edb33a53efd928a09b409a4d0fbc32212d59fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency